Méthyle 4,4,4-trifluoroacétylacétate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5165-5G
APOSPC5165-5GEA 68.3 EUR InStock
APOSPC5165-5G
Méthyle 4,4,4-trifluoroacétylacétate 95%
Méthyle 4,4,4-trifluoroacétylacétate
Formule: C₅H₅F₃O₃
MW: 170,09 g/mol
Point d'ébullition: 116…118 °C
Densité: 1.34 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041004
Numéro CAS: 83643-84-9
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité