Methyl-4,4,4-trifluorocrotonate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5167-5G PC5167-10G PC5167-1G
APOSPC5167-5GEA 166 EUR InStock
APOSPC5167-5G APOSPC5167-10G APOSPC5167-1G
Methyl-4,4,4-trifluorocrotonate 95%
Methyl-4,4,4-trifluorocrotonate
Formule: C₅H₅F₃O₂
MW: 154,10 g/mol
Point d'ébullition: 94…95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077567
Numéro CAS: 85694-31-1
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité