α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethanol
PC5174-5G PC5174-25G
APOSPC5174-5GEA 135 EUR InStock
APOSPC5174-5G APOSPC5174-25G
α-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol 96%
alpha-Methyl-4-trifluoromethylbenzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O
MW: 190,17 g/mol
Point d'ébullition: 62…63 °C/0.5mmHg
Densité: 1.237 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039618
Numéro CAS: 1737-26-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité