Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionic Acid Methyl Ester, Methyl 2,2-Bis(trifluoromethyl)acetate, 2,2-Bis(trifluoromethyl)acetic Acid Methyl Ester
PC5184E-5G PC5184E-1G PC5184E-25G
APOSPC5184E-5GEA 190 EUR InStock
APOSPC5184E-5G APOSPC5184E-1G APOSPC5184E-25G
Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate 97%
Methyl-2-(trifluoromethyl)-3,3,3-trifluoropropionate
Formule: C₅H₄F₆O₂
MW: 210,08 g/mol
Point d'ébullition: 90…91 °C
Densité: 1.604 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00054663
Numéro CAS: 360-54-3
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité