4-(Trifluoromethoxy)-1,2-phenylenediamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
PC5195-1G PC5195-5G PC5195-25G
APOSPC5195-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSPC5195-1G APOSPC5195-5G APOSPC5195-25G
4-(Trifluoromethoxy)-1,2-phenylenediamine 97%
4-(Trifluoromethoxy)-1,2-phenylenediamine
Formule: C₇H₇F₃N₂O
MW: 192,14 g/mol
Point d'ébullition: 106…108 °C/5mmHg
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094278
Numéro CAS: 658-89-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité