3-Methyl-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520502-25G PC520502-5G
APOSPC520502-25GEA 954 EUR InStock
APOSPC520502-25G APOSPC520502-5G
3-Methyl-4-nitrobenzotrifluoride 97%
3-Methyl-4-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₈H₆F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042323
Numéro CAS: 67192-42-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité