4-Chloro-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluène 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2-nitrobenzotrifluoride, 1-Chloro-3-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC520503-10G PC520503-1G PC520503-5G
APOSPC520503-10GEA 640 EUR InStock
APOSPC520503-10G APOSPC520503-1G APOSPC520503-5G
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluène 95%
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluène
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047693
Numéro CAS: 25889-38-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité