1-Bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-((trifluoromethyl)sulphonyl)benzene
PC520507-10G PC520507-1G PC520507-5G
APOSPC520507-10GEA 1210 EUR InStock
APOSPC520507-10G APOSPC520507-1G APOSPC520507-5G
1-Bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene 96%
1-Bromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]benzene
Formule: C₇H₄BrF₃O₂S
MW: 289,08 g/mol
Point de fusion: 60…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00474580
Numéro CAS: 312-20-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité