7-(Trifluoromethyl)quinoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520509-10G PC520509-1G PC520509-5G
APOSPC520509-10GEA 757 EUR InStock
APOSPC520509-10G APOSPC520509-1G APOSPC520509-5G
7-(Trifluoromethyl)quinoline 97%
7-(Trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₀H₆F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00833760
Numéro CAS: 325-14-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité