2-Chloro-5-chlorosulphonyl-4-fluorobenzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520514-100G PC520514-50G
APOSPC520514-100GEA 757 EUR InStock
APOSPC520514-100G APOSPC520514-50G
2-Chloro-5-chlorosulphonyl-4-fluorobenzoic acid 98%
2-Chloro-5-chlorosulphonyl-4-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃Cl₂FO₄S
MW: 273,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321365
Numéro CAS: 264927-50-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité