(6-Fluoro-3-pyridinyl)methanol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (6-Fluoropyridin-3-yl)methanol
PC520522-5G
APOSPC520522-5GEA 97.3 EUR InStock
APOSPC520522-5G
(6-Fluoro-3-pyridinyl)methanol 96%
(6-Fluoro-3-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₆FNO
MW: 127,1200 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095186
Numéro CAS: 39891-05-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité