2,3-Diméthyl-4-fluoroaniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluoro-2,3-dimethylaniline, 4-Fluoro-2,3-xylidine, 3-Amino-6-fluoro-o-xylene
PC520532-1G PC520532-5G
APOSPC520532-1GEA 257 EUR InStock
APOSPC520532-1G APOSPC520532-5G
2,3-Diméthyl-4-fluoroaniline 97%
2,3-Diméthyl-4-fluoroaniline
Formule: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972870
Numéro CAS: 1737-68-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité