3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic acid ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: RoflumilastRelated Compound D, 3-(Cyclopropylmethoxy)-4-(difluoromethoxy)benzoic acid
PC520539-25G
APOSPC520539-25GEA 208 EUR InStock
APOSPC520539-25G
3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic acid ≥95%
3-Cyclopropylmethoxy-4-difluoromethoxybenzoic acid
Formule: C₁₂H₁₂F₂O₄
MW: 258,221 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04621687
Numéro CAS: 162401-62-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité