4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSPC520542-10GEA 1030 EUR InStock
APOSPC520542-10G APOSPC520542-5G APOSPC520542-1G
4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine 95%
4-[2-(Trifluoromethyl)phenoxy]piperidine
Formule: C₁₂H₁₄F₃NO
MW: 245,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06248881
Numéro CAS: 824390-04-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité