3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene
PC52058-10G PC52058-1G PC52058-5G
APOSPC52058-10GEA 800 EUR InStock
APOSPC52058-10G APOSPC52058-1G APOSPC52058-5G
3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
3-Chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃ClF₄
MW: 198,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226526
Numéro CAS: 1005764-23-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité