5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
PC520588-1G PC520588-5G PC520588-25G
APOSPC520588-1GEA 48 EUR InStock
APOSPC520588-1G APOSPC520588-5G APOSPC520588-25G
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid 95%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Formule: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10687236
Numéro CAS: 749875-16-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité