3-(Difluorométhyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520604-1G PC520604-5G
APOSPC520604-1GEA 210 EUR InStock
APOSPC520604-1G APOSPC520604-5G
3-(Difluorométhyl)pyridine 97%
3-(Difluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₅F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226584
Numéro CAS: 76541-44-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité