1,3-Dichloro-2-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520651-1G PC520651-5G
APOSPC520651-1GEA 193 EUR InStock
APOSPC520651-1G APOSPC520651-5G
1,3-Dichloro-2-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
1,3-Dichloro-2-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene
Formule: C₉H₇Cl₂F₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226648
Numéro CAS: 1099597-55-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité