2-Bromo-1-(1,1-difluoroethyl)-4-fluorobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520668-25G PC520668-5G
APOSPC520668-25GEA 861 EUR InStock
APOSPC520668-25G APOSPC520668-5G
2-Bromo-1-(1,1-difluoroethyl)-4-fluorobenzene 95%
2-Bromo-1-(1,1-difluoroethyl)-4-fluorobenzene
Formule: C₈H₆BrF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11845796
Numéro CAS: 1138444-86-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité