2-Bromo-3,5,6-trifluoropyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520676-1G PC520676-5G
APOSPC520676-1GEA 78.3 EUR InStock
APOSPC520676-1G APOSPC520676-5G
2-Bromo-3,5,6-trifluoropyridine 95%
2-Bromo-3,5,6-trifluoropyridine
Formule: C₅HBrF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12031583
Numéro CAS: 1186194-66-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité