3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520719-1G PC520719-5G
APOSPC520719-1GEA 268 EUR InStock
APOSPC520719-1G APOSPC520719-5G
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂Cl₂F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16140184
Numéro CAS: 1221272-92-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité