6-Chloro-8-fluoroquinoline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520731-10G PC520731-1G PC520731-5G
APOSPC520731-10GEA 1160 EUR InStock
APOSPC520731-10G APOSPC520731-1G APOSPC520731-5G
6-Chloro-8-fluoroquinoline 95%
6-Chloro-8-fluoroquinoline
Formule: C₉H₅ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16658595
Numéro CAS: 52200-53-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité