3-(Bromomethyl)-1,1-difluorocyclobutane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC520734-1G PC520734-250MG PC520734-5G
APOSPC520734-1GEA 264 EUR InStock
APOSPC520734-1G APOSPC520734-250MG APOSPC520734-5G
3-(Bromomethyl)-1,1-difluorocyclobutane 95%
3-(Bromomethyl)-1,1-difluorocyclobutane
Formule: C₅H₇BrF₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17170416
Numéro CAS: 1252934-30-7
ONU: 2924
ADR: 3+8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité