5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (5-Fluoro-2-formylphenyl)boronic acid
PC52076-1G PC52076-25G PC52076-5G
APOSPC52076-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC52076-1G APOSPC52076-25G APOSPC52076-5G
5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
5-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₃
MW: 167,9300 g/mol
Point de fusion: 137…140 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09953731
Numéro CAS: 1256355-30-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité