1-Fluoro-4-nitro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520801-10G PC520801-1G PC520801-5G
APOSPC520801-10GEA 1390 EUR InStock
APOSPC520801-10G APOSPC520801-1G APOSPC520801-5G
1-Fluoro-4-nitro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-benzene 95%
1-Fluoro-4-nitro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-benzene
Formule: C₈H₅F₄NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384827
Numéro CAS: 1262413-56-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité