4-Fluoro-1H-imidazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520808-100MG PC520808-250MG PC520808-500MG PC520808-1G
APOSPC520808-100MGEA 0 EUR InStock
APOSPC520808-100MG APOSPC520808-250MG APOSPC520808-500MG APOSPC520808-1G
4-Fluoro-1H-imidazole 95%
4-Fluoro-1H-imidazole
Formule: C₃H₃FN₂
MW: 86,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835574
Numéro CAS: 30086-17-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité