6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520906-1G
APOSPC520906-1GEA 223 EUR InStock
APOSPC520906-1G
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonyl chloride 97%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carbonyl chloride
Formule: C₇H₃ClF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226641
Numéro CAS: 1099597-77-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité