5-(Trifluoromethyl)isoquinoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520907-1G PC520907-5G
APOSPC520907-1GEA 271 EUR InStock
APOSPC520907-1G APOSPC520907-5G
5-(Trifluoromethyl)isoquinoline 97%
5-(Trifluoromethyl)isoquinoline
Formule: C₁₀H₆F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100536
Numéro CAS: 120568-09-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité