1,1-Dichlorodifluoroéthylène 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,1-Dichlorodifluoroethylene
PC52110-100G PC52110-25G PC52110-500G
APOSPC52110-100GEA 249 EUR InStock
APOSPC52110-100G APOSPC52110-25G APOSPC52110-500G
1,1-Dichlorodifluoroéthylène 90%
1,1-Dichlorodifluoroéthylène
Formule: C₂Cl₂F₂
MW: 132,92 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039338
Numéro CAS: 79-35-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité