Diethyl (difluoromethyl)phosphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC52115-1G PC52115-500MG
APOSPC52115-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC52115-1G APOSPC52115-500MG
Diethyl (difluoromethyl)phosphonate
Diethyl (difluoromethyl)phosphonate
Formule: C₅H₁₁F₂O₃P
MW: 188,1096 g/mol
Point d'ébullition: 55 °C
Densité: 1.2059 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192023
Numéro CAS: 1478-53-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité