3,4,5,6-Tetrafluorosalicylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC52121-1G PC52121-5G
APOSPC52121-1GEA 154 EUR InStock
APOSPC52121-1G APOSPC52121-5G
3,4,5,6-Tetrafluorosalicylic acid
3,4,5,6-Tetrafluorosalicylic acid
Formule: C₇H₂F₄O₃
Point de fusion: 173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00483242
Numéro CAS: 14742-36-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité