Carbonate de bis(pentafluorophényle) 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSPC5218-5GEA 23.4 EUR InStock
APOSPC5218-5G APOSPC5218-25G APOSPC5218-100G
Carbonate de bis(pentafluorophényle) 98%
Carbonate de bis(pentafluorophényle)
Formule: C₁₃F₁₀O₃
MW: 394,13 g/mol
Point de fusion: 47…51 °C
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00368353
Numéro CAS: 59483-84-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité