2-Nitro-α,α,α-trifluorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
APOSPC5240-25GEA 126 EUR InStock
APOSPC5240-25G APOSPC5240-100G
2-Nitro-α,α,α-trifluorotoluène 98%
2-Nitro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,11 g/mol
Point d'ébullition: 104…105 °C/20mmHg
Point de fusion: 31…32 °C
Point d'éclair: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007145
Numéro CAS: 384-22-5
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité