2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Ansaid, 2-(2-Fluoro-[1,1'-biphenyl]-4-yl)propanoic acid, Flurbiprofen, Froben, Antadys
PC5245-100G PC5245-25G PC5245-5G
APOSPC5245-100GEA 509 EUR InStock
APOSPC5245-100G APOSPC5245-25G APOSPC5245-5G
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid 98%
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Formule: C₁₅H₁₃FO₂
MW: 244,265 g/mol
Point de fusion: 110…114 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079303
Numéro CAS: 5104-49-4
EINECS: 225-827-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité