4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5252-100G PC5252-25G PC5252-5G PC5252-1G PC5252-10G
APOSPC5252-100GEA 350 EUR InStock
APOSPC5252-100G APOSPC5252-25G APOSPC5252-5G APOSPC5252-1G APOSPC5252-10G
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluène 98%
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,11 g/mol
Point d'ébullition: 81…83 °C/10mmHg
Point de fusion: 38…40 °C
Point d'éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007358
Numéro CAS: 402-54-0
EINECS: 206-948-3
ONU: 3431
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité