Hexafluoroantimonate de nitronium 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Nitryl hexafluoroantimonate
PC5258-100G PC5258-25G
APOSPC5258-100GEA 752 EUR InStock
APOSPC5258-100G APOSPC5258-25G
Hexafluoroantimonate de nitronium 98%
Hexafluoroantimonate de nitronium
Formule: F₆NO₂Sb
MW: 281,76 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042551
Numéro CAS: 17856-92-7
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité