Undecafluoropentyl Iodide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Perfluoropentyl Iodide
PC5264-25G PC5264-5G
APOSPC5264-25GEA 284 EUR InStock
APOSPC5264-25G APOSPC5264-5G
Undecafluoropentyl Iodide 98%
Undecafluoropentyl Iodide
Formule: C₅F₁₁I
MW: 395,94 g/mol
Point d'ébullition: 94.4 °C
Point de fusion: –50 °C
Densité: 2.06 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08461629
Numéro CAS: 638-79-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité