2-(Trifluorométhyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5273-1G PC5273-25G PC5273-5G
APOSPC5273-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC5273-1G APOSPC5273-25G APOSPC5273-5G
2-(Trifluorométhyl)pyridine
2-(Trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Point d'ébullition: 139…141 °C/754mmHg
Densité: 1.275 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183562
Numéro CAS: 368-48-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité