2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5274-1G PC5274-250MG
APOSPC5274-1GEA 37.7 EUR InStock
APOSPC5274-1G APOSPC5274-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269,02 g/mol
Point de fusion: 143…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08532493
Numéro CAS: 177420-63-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité