Hexafluoroantimonate de nitrosium 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Nitrosyl hexafluoroantimonate, Nitrosonium hexafluoroantimonate
PC5278-25G PC5278-5G
APOSPC5278-25GEA 473 EUR InStock
APOSPC5278-25G APOSPC5278-5G
Hexafluoroantimonate de nitrosium 98%
Hexafluoroantimonate de nitrosium
Formule: F₆NOSb
MW: 265,76 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042550
Numéro CAS: 16941-06-3
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité