Tetrafluoroborate de nitrosium 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC5290-10G PC5290-50G PC5290-100G
APOSPC5290-10GEA 80 EUR InStock
APOSPC5290-10G APOSPC5290-50G APOSPC5290-100G
Tetrafluoroborate de nitrosium 98%
Tétrafluoroborate de nitrosium
Versatile crystalline nitrosating agent. Converts arylamines to aryl fluorides via diazonium tetrafluoroborates.
Formule: BF₄NO
Point de fusion: 250 °C (subl.)
Densité: 2.185 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011433
Numéro CAS: 14635-75-7
EINECS: 238-679-2
ONU: 3260
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité