1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Trifluoromethylphenyl)-1-carboxycyclopropane, 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid
PC530020-1G PC530020-250MG
APOSPC530020-1GEA 482 EUR InStock
APOSPC530020-1G APOSPC530020-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₉F₃O₂
MW: 230,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07374440
Numéro CAS: 886366-13-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité