Acide 4-chloro-2,6-difluorobenzoïque 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53005-10G PC53005-5G PC53005-1G
APOSPC53005-10GEA 236 EUR InStock
APOSPC53005-10G APOSPC53005-5G APOSPC53005-1G
Acide 4-chloro-2,6-difluorobenzoïque 98%
Acide 4-chloro-2,6-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192,55 g/mol
Point de fusion: 182…186 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06203570
Numéro CAS: 196194-58-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité