3,4-Difluorothiophénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3,4-Difluorobenzene-1-thiol, 3,4-Difluorobenzenethiol, 1,2-Difluoro-4-mercaptobenzene, 3,4-Difluorothiophenol
PC5301-25G PC5301-5G
APOSPC5301-25GEA 430 EUR InStock
APOSPC5301-25G APOSPC5301-5G
3,4-Difluorothiophénol 97%
3,4-Difluorothiophénol
Formule: C₆H₄F₂S
MW: 146,16 g/mol
Point d'ébullition: 169…170 °C
Densité: 1.323 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 48.9 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094279
Numéro CAS: 60811-24-7
ONU: 3336
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité