4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC5304-5G PC5304-25G
APOSPC5304-5GEA 109 EUR InStock
APOSPC5304-5G APOSPC5304-25G
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
4,4-Difluoropiperidine hydrochloride
Formule: C₅H₁₀ClF₂N
MW: 157,59 g/mol
Point de fusion: 173…177 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095381
Numéro CAS: 144230-52-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité