1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-3-methylpiperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5315-1G PC5315-5G
APOSPC5315-1GEA 114 EUR InStock
APOSPC5315-1G APOSPC5315-5G
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-3-methylpiperidine
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)-3-methylpiperidine
Formule: C₁₂H₁₅FN₂O₂
Point de fusion: 31…32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08692445
Numéro CAS: 942474-32-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité