Octafluoroadipic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Perfluoroadipic Acid, Octafluorohexanedioic Acid, 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluorohexanedioic acid, Perfluorohexanedioic Acid
PC5320-5G PC5320-250MG PC5320-1G
APOSPC5320-5GEA 79.9 EUR InStock
APOSPC5320-5G APOSPC5320-250MG APOSPC5320-1G
Octafluoroadipic acid 97%
Octafluoroadipic acid
Formule: C₆H₂F₈O₄
MW: 290,07 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C/1mmHg
Point de fusion: 132…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066405
Numéro CAS: 336-08-3
EINECS: 206-407-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité