Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-Fluorobenzyl)phosphonic acid diethyl ester, Diethyl 4-fluorobenzylphosphonate
PC53237-25G PC53237-5G
APOSPC53237-25GEA 75.4 EUR InStock
APOSPC53237-25G APOSPC53237-5G
Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate 98%
Diethyl (4-fluorobenzyl)phosphonate
Formule: C₁₁H₁₆FO₃P
MW: 246,2200 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C/6mmHg
Densité: 1.1425 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06795966
Numéro CAS: 63909-58-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité