Methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-fluoro-4-hydroxybenzoate
PC53247-1G PC53247-25G PC53247-5G
APOSPC53247-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC53247-1G APOSPC53247-25G APOSPC53247-5G
Methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate 98%
Methyl-2-fluoro-4-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Point de fusion: 154…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038282
Numéro CAS: 197507-22-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité