2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4H,4'H-Octafluorobiphenyl, 2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluoro-1,1'-biphenyl
PC5325-1G PC5325-5G
APOSPC5325-1GEA 49.3 EUR InStock
APOSPC5325-1G APOSPC5325-5G
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl 97%
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octafluorobiphenyl
Formule: C₁₂H₂F₈
MW: 298,14 g/mol
Point de fusion: 82…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000312
Numéro CAS: 3883-86-1
ONU: 3152
ADR: 9,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité